Merck
W204218
Sigma-Aldrich
硫化ジアリル
≥97%, FG
別名:
チオアリルエーテル, 3,3′-チオビス-1-プロペン, NSC 20947, 硫化アリル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥18,100
1 KG
¥46,800
4 KG
¥266,000
¥18,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥18,100
1 KG
¥46,800
4 KG
¥266,000
About This Item
化学式:
(CH2=CHCH2)2S
CAS番号:
分子量:
114.21
FEMA番号:
2042
Beilstein:
1736016
EC Number:
欧州評議会番号:
2174
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.088
NACRES:
NA.21
¥18,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
3.9 (vs air)
蒸気圧
7 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.490 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
密度
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
garlic; horseradish; onion; sulfurous
SMILES記法
C=CCSCC=C
InChI
1S/C6H10S/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI Key
UBJVUCKUDDKUJF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫化アリルはニンニクやタマネギなどの Allium 種に見出される天然の揮発性フレーバー化合物です。[1]特徴的なニンニク臭を持ち、肉および薬味の香料添加剤として使用されます。[2]
アプリケーション
  • 硫化ジアリルは、プロテアーゼ活性化受容体-2 の関与により、ブレオマイシン誘発性肺線維症のラットモデルにおける過剰なコラーゲン産生とアポトーシスを減弱させる:この研究では、プロテアーゼ活性化受容体-2 を調節し、コラーゲン産生を減少させる硫化ジアリルの能力に焦点を当て、肺線維症に対するその保護効果を強調しています(Kalayarasan et al., 2013)。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W204218-1KG:
W204218-4KG:
W204218-100G-K:4548173966342
W204218-4KG-K:4548173966366
W204218-100G:
W204218-SAMPLE:
W204218-VAR-K:
W204218-1KG-K:4548173966359
W204218-BULK-K:
W204218-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 101-101 (1997)
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, Fifth Edition, 1971, 25-25 null
Xiaonan Lu et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 67(8), 1915-1926 (2012-05-03)
Bacterial biofilms pose significant food safety risks because of their attachment to fomites and food surfaces, including fresh produce surfaces. The purpose of this study was to systematically investigate the activity of selected antimicrobials on Campylobacter jejuni biofilms. C. jejuni
Zhi Zhu et al.
Journal of the science of food and agriculture, 93(3), 560-567 (2012-08-14)
Garlic oil (GO) has blood lipid-lowering effects. Milk fatty acid (FA) originates partly from plasma, and can be affected by the mammary lipogenesis. This study aimed to investigate GO effects on milk FA profile and mammary lipogenesis-related gene expression. Early-lactation
Mohamed A A Abd El-Galil et al.
Veterinary parasitology, 185(2-4), 57-63 (2011-12-06)
The present work was designed to study the prevalence of trichodinosis and gyrodactylosis in Oreochromis niloticus fries, and to test the therapeutic efficacy and preventive efficacy of garlic oil and crushed garlic cloves. Trichodinosis and gyrodactylosis are ectoparasitic diseases that