Merck
W336009
Sigma-Aldrich
3-メチル-2-シクロヘキセノン
≥98%, stabilized, FG
別名:
nutty cyclohexenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H7(=O)
CAS番号:
分子量:
110.15
FEMA番号:
3360
Beilstein:
1560601
EC Number:
欧州評議会番号:
11134
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.098
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥98%
含みます
α-Tocopherol, synthetic as stabilizer
屈折率
n20/D 1.494 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
密度
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
caramel; nutty; sweet
SMILES記法
CC1=CC(=O)CCC1
InChI
1S/C7H10O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
IITQJMYAYSNIMI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W336009-100G-K:
W336009-SAMPLE-K:
W336009-1KG-K:
W336009-100G:
W336009-VAR-K:
W336009-5KG-K:
W336009-5KG:
W336009-1KG:
W336009-BULK-K:
W336009-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shoichiro Horita et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(3), 440-445 (2015-02-03)
(4R,6R)-Actinol can be stereo-selectively synthesized from ketoisophorone by a two-step conversion using a mixture of two enzymes: Candida macedoniensis old yellow enzyme (CmOYE) and Corynebacterium aquaticum (6R)-levodione reductase. However, (4S)-phorenol, an intermediate, accumulates because of the limited substrate range of