由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.491 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
92-94 °C/11 mmHg (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
musty; woody; sweet
SMILES記法
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1=O
InChI
1S/C9H12O2/c1-6-4-7(10)5-9(2,3)8(6)11/h4H,5H2,1-3H3
InChI Key
AYJXHIDNNLJQDT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
<li><strong>Evodia rutaecarpa(Juss)Benth 蜂蜜の特性:揮発性プロファイル、臭覚活性化合物、臭気特性。</strong>この研究では、Evodia rutaecarpa 蜂蜜のユニークな香気化合物を調査し、その感覚的特性に影響を与える主要成分として 4-オキソイソホロンを同定しました。これは、独特の風味を持つ高品質な食品の開発に欠かせないものです(Li et al., 2024)。</li>
<li><strong>(R,R)-ブルメノール B および d(9)-(R,R)-ブルメノール B のエナンチオ選択的全合成。</strong> 4-オキソイソホロンを前駆体として用いた生物活性化合物の合成について説明し、その化学合成における汎用性と医薬品開発における潜在的な応用可能性を示しています(Tan et al., 2022)。</li>
<li><strong>ブッドレア(Buddleja davidii)の謎:蝶はどのようにして引き寄せられるのか </strong> ブッドレアの化学的誘引物質を調査し、4-オキソイソホロンが重要な誘引物質であることを同定しました。これは、生物多様性と庭の生態系の向上に役立つ可能性があります(Lehner et al., 2022)。</li>
</ul>
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W342106-BULK-K:
W342106-SAMPLE:
W342106-100G:
W342106-VAR-K:
W342106-SAMPLE-K:
W342106-1KG-K:4548173977751
W342106-5KG:
W342106-100G-K:4548173977744
W342106-5KG-K:4548173977768
W342106-1KG:
アクティブなフィルタ