Merck
CRM40433
Supelco
beta-Pinene solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 AMP
¥21,900
¥21,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 AMP
¥21,900
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥21,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of
濃度
2000 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[C@H]21C(C(C2)C(=C)CC1)(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
InChI Key
WTARULDDTDQWMU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM40433:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)