Merck
223190
Sigma-Aldrich
γ-テルピネン
97%
別名:
1-イソプロピル-4-メチル-1,4-シクロヘキサジエン, p-メンタ-1,4-ジエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
Beilstein:
2038347
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39010915
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
~0.7 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 5%, clear, colorless to faintly yellow
密度
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)C1=CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3
InChI Key
YKFLAYDHMOASIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
γ-テルピネンは、Melaleuca alternifolia由来の揮発性精油であり、様々なヒト病原菌に対して抗菌作用を示します。また、Lippia multifloraからも抽出されます。γ-テルピネンの抗酸化活性、抗炎症活性、および抗増殖活性が研究されています
アプリケーション
γ-テルピネンは、以下の用途に使用されています:
  • シリルエノールエーテルの触媒移動水素化における水素前駆体。
  • (E)-β-ファルネセンのオゾン分解の速度論研究における参照化合物。
  • ハロアセタールのCr触媒によるラジカル環化における水素原子供与体。
ピクトグラム
FlameHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
124.9 °F - closed cup
引火点(℃)
51.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
223190-5ML:
223190-VAR:
223190-BULK:
223190-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
FLP-Catalyzed Transfer Hydrogenation of Silyl Enol Ethers
Khan I, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 57, 12356-12359 (2018)
Gas-phase reaction of (E)-β-farnesene with ozone: Rate coefficient and carbonyl products
Kourtchev I, et al.
Atmospheric Environment, 43, 3182-3190 (2009)
Bagora Bayala et al.
PloS one, 9(3), e92122-e92122 (2014-03-26)
This research highlights the chemical composition, antioxidant, anti-inflammatory and anti-proliferative activities of essential oils from leaves of Ocimum basilicum, Ocimum americanum, Hyptis spicigera, Lippia multiflora, Ageratum conyzoides, Eucalyptus camaldulensis and Zingiber officinale. Essential oils were analyzed by gas chromatography-mass spectrometry
Chromium-catalyzed radical cyclization of bromo and chloro acetals
MacLeod KC, et al.
Organometallics, 29, 6639-6641 (2010)
Tais Susane Pereira et al.
Journal of ethnopharmacology, 151(2), 852-857 (2013-12-10)
The volatile essential oil derived from the plant Melaleuca alternifolia, also called tea tree oil (TTO), is largely employed for its antimicrobial properties against several human pathogens. It is used in many topical formulations to treat cutaneous infections. Since very
プロトコル
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis