Merck
147524
Sigma-Aldrich
α-ピネン
98%
別名:
アルファ-ピネン, (±)-2-ピネン, 2,6,6-トリメチルビシクロ[3.1.1]ヘプタ-2-エン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
自己発火温度
491 °F
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
密度
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H][C@@]12CC=C(C)[C@@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
InChI Key
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α-ピネンはカナリウム・トラムデナヌム(Canarium tramdenanum)の茎から抽出される精油の化学成分です
大気中のオゾンと反応して酸素化生成物を形成し、さらに反応して二次有機エアゾール(SOA)を形成することができます。
アプリケーション
バージン・オリーブ油中の揮発性化合物の、ヘッドスペース固相マイクロ抽出ガスクロマトグラフィー分析における標準物質として、α-ピネンが使用されました。バイオディーゼル合成に潜在的用途を有するセシウム添加ヘテロポリ酸の合成に使用されました
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
147524-BULK:
147524-5ML:
147524-1L:
147524-VAR:
147524-250ML:
147524-5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
Aerosol formation from the reaction of ?-pinene and ozone using a gas-phase kinetics-aerosol partitioning model.
Kamens R, et al.
Environmental Science & Technology, 33(9), 1430-1438 (1999)
Structure-activity relations in Cs-doped heteropolyacid catalysts for biodiesel production.
Narasimharao K, et al.
J. Catal., 248(2), 226-234 (2007)
Newly characterized products and composition of secondary aerosols from the reaction of ?-pinene with ozone.
Jang M and Kamens R M
Atmospheric Environment, 33(3), 459-474 (1999)
Jeremy D Allison et al.
Environmental entomology, 41(6), 1587-1596 (2013-01-17)
In recent years, several attractant pheromones have been identified for cerambycid beetles, including 2-(undecyloxy)-ethanol (hereafter monochamol) for Monochamus galloprovincialis (Olivier), M. alternatus Hope, and M. scutellatus (Say). This study screened eight known cerambycid pheromones or their analogues (including monochamol) as
Kaytlin M Henry et al.
Environmental science & technology, 46(22), 12347-12354 (2012-10-24)
Secondary organic aerosol formation from volatile precursors can be thought of as a succession of generations of reaction products. Here, we constrain first-generation SOA formation from the α-pinene + OH reaction and also study SOA formation from α-pinene ozonolysis carried