由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥96%
mp
39.0-45.0 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
earthy; camphoraceous; pine
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@](C)(C1)[C@@H](O)C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m0/s1
InChI Key
IAIHUHQCLTYTSF-OYNCUSHFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- プロトン交換を介して中継される過分極を使用して植物油成分の NMR 信号を強化します。: この研究では、フェンチルアルコールを含む植物油成分の NMR 信号を、NMR 分光法の検出感度を大幅に向上させる過分極技術を使用して強化することを検討しています(Alshehri et al., 2023)。
- RIFM 香料成分安全性評価の更新、フェンチルアルコール、CAS 登録番号 1632-73-1。: この論文では、フェンチルアルコールの毒性プロファイルと安全な使用レベルに焦点を当て、香料成分としてのフェンチルアルコールの最新の安全性評価を提供します(Api et al., 2022)。
- キク精油中のテルペンの香りの発現に対するテルペンアルコールの嗅覚的影響。: この研究では、フェンチルアルコールと他のテルペンアルコールがキク精油の香りのプロファイルにどのように影響するかを調査し、芳香特性を高める上でのその重要な役割を強調しています(Niu et al., 2018)。
- カンジダアルビカンスに対するシーダーリーフ精油、カンフル、フェンコン誘導体の抗バイオフィルムおよび抗菌糸活性。: この研究では、カンジダアルビカンスに対するフェンチルアルコール誘導体の抗バイオフィルムおよび抗菌糸活性を実証し、抗真菌治療への潜在的な応用を示唆しています(Manoharan et al., 2017)。
- Alpinia japonica と Elettaria cardamomum の揮発性化合物の比較研究。: この論文では、Alpinia japonica と Elettaria cardamomum の揮発性化合物を比較し、フェンチルアルコールを主要成分として特定し、そのフレーバーおよびフレグランス用途への影響について議論しています(Asakawa et al., 2017)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
W248010-1KG-K:4548173969909
W248010-10KG-K:4548173969893
W248010-SAMPLE-K:
W248010-VAR-K:
W248010-5KG-K:4548173969916
W248010-BULK-K:
アクティブなフィルタ