グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
自己発火温度
644 °F
expl. lim.
1.2-9 %, 100 °F
dilution
(for analytical testing)
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
密度
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
110.3 °F - closed cup
引火点(℃)
43.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M32658-100ML:4548173202679
M32658-1L:4548173202686
M32658-250ML:
M32658-2.5L:
M32658-18L:4548173279688
M32658-500ML:4548173202716
M32658-VAR:
M32658-20L:4548173202693
M32658-4L:4548173202709
M32658-25ML:
M32658-VAR-D:
M32658-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック