Merck
8.22255
Supelco
Isoamyl alcohol
(mixture of isomers) EMPLURA®
別名:
Isoamyl alcohol, iso-Pentyl alcohol, 3-Methyl-1-butanol, Iso-Amylalcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12O
CAS番号:
分子量:
88.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
250-378-8
NACRES:
NB.21
bp:
131 °C/1013 hPa
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
3.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
340 °C
expl. lim.
1.2-8 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
不純物
≤0.3% Water (Karl Fischer)
bp
131 °C/1013 hPa
mp
-117 °C
転移温度
flash point 43 °C
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCCCCC
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
詳細
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
包装
8.22255.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
アナリシスノート
Assay isomers (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.812
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
8222552500:
8222550501:
8222552521:
8222550521:
8222559027:
8222559026:
8222550000:
IN2RCMI822255:
8222551000:
8222552501:
試験成績書(COA)