Merck
W205605
Sigma-Aldrich
アミルアルコール
≥99%, FG
別名:
1-ペンタノール, C5アルコール, n-アミルアルコール, ペンチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥7,640
4 KG
¥18,300
8 KG
¥32,700
20 KG
¥62,200
¥7,640
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥7,640
4 KG
¥18,300
8 KG
¥32,700
20 KG
¥62,200
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4OH
CAS番号:
分子量:
88.15
FEMA番号:
2056
Beilstein:
1730975
EC Number:
欧州評議会番号:
514
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.040
NACRES:
NA.21
¥7,640
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 176.180
FDA 21 CFR 176.210
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
572 °F
expl. lim.
10 %, 100 °F
屈折率
n20/D 1.409 (lit.)
bp
136-138 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
密度
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
pungent; chemical; wine-like
SMILES記法
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アミルアルコールは、マケドニア産ワイン[1]と大麦品種の主要な揮発性成分の1つとして特定されています。[2]チューインガム、キャンディー、焼き菓子の風味成分として使用されます。[2]
アプリケーション
  • 自動車修理塗装業界におけるプロセス指定排出係数と揮発性有機化合物の特性:この論文では、環境生化学および安全性評価において重要な、自動車修理塗装におけるアミルアルコールなど、さまざまな揮発性有機化合物の排出係数と特性を評価しています(Xiao et al., 2024)。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W205605-BULK:
W205605-4KG:
W205605-SAMPLE:
W205605-VAR:
W205605-1KG:
W205605-8KG:
W205605-20KG:
W205605-800G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analysis of volatile compounds from various types of barley cultivars.
Cramer ACJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(19), 7526-7531 (2005)
Volatile composition of Macedonian and Hungarian wines assessed by GC/MS
Ivanova V, et al.
Food and Bioprocess Technology, 6(6), 1609-1617 (2013)
Gizelle Cristina Bedendo et al.
Journal of chromatography. A, 1217(42), 6449-6454 (2010-09-14)
A sensitive and precise analysis using hollow fiber renewal liquid membrane (HFRLM) extraction followed by high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) is described for determination of five sulfonamides in honey samples. In this procedure, the organic solvent introduced directly
Nadav Amdursky et al.
The journal of physical chemistry. A, 115(24), 6481-6487 (2011-05-19)
Time-resolved emission techniques were employed to study the nonradiative process of thioflavin-T (ThT) in 1-propanol, 1-butanol, and 1-pentanol as a function of the hydrostatic pressure. Elevated hydrostatic pressure increases the alcohol viscosity, which in turn strongly influences the nonradiative rate
Acid/base- and anion-controllable organogels formed from a urea-based molecular switch.
Sheng-Yao Hsueh et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(48), 9170-9173 (2010-10-19)