Merck
309435
Sigma-Aldrich
3-メチル-1-ブタノール
anhydrous, ≥99%
別名:
イソアミルアルコール, イソペンチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
88.15
Beilstein:
1718835
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
644 °F
expl. lim.
1.2-9 %, 100 °F
不純物
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
密度
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-メチル-1-ブタノールは、β-ナフチルアミンからのナトリウムを用いた反応によるac-テトラヒドロ-β-ナフチルアミンの生成において溶媒として使用することができます。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
110.3 °F - closed cup
引火点(℃)
43.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
309435-2L:4548173133027
309435-900ML:
309435-1L:4548173133010
309435-VAR:
309435-BULK:
309435-6X1L:4548173255347
309435-100ML:4548173133003
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
ac-Tetrahydro-?-naphthylamine
Waser EBH and Mollering H
Organic Syntheses, 9, 84-84 (1929)
Identification of aroma compounds in Chinese 'Yanghe Daqu'liquor by normal phase chromatography fractionation followed by gas chromatography [sol] olfactometry.
Fan W and Qian MC.
Flavour and Fragrance Journal, 21(2), 333-342 (2006)
Aroma perception of individual volatile compounds in fresh tomatoes (Lycopersicon esculentum, Mill.) as affected by the medium of evaluation.
Tandon KS, et al.
Postharvest biology and technology, 20(3), 261-268 (2000)
Michael R Connor et al.
Applied and environmental microbiology, 74(18), 5769-5775 (2008-08-05)
3-Methyl-1-butanol is a potential fuel additive or substitute. Previously this compound was identified in small quantities in yeast fermentation as one of the fusel alcohols. In this work, we engineered an Escherichia coli strain to produce 3-methyl-1-butanol from glucose via
Yan Xu et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 55(8), 3051-3057 (2007-03-16)
The aroma-active compounds in two apple ciders were identified using gas chromatography-olfactometry (GC-O) and GC-mass spectrometry (MS) techniques. The volatile compounds were extracted using solvent-assisted flavor evaporation (SAFE) and headspace solid-phase microextraction (HS-SPME). On the basis of odor intensity, the