Merck
SYNH200003
Synthware aluminum heat transfer block for round bottom flasks
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥10,130
¥10,130
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥10,130
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.51
¥10,130
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
H200003
詳細
holds 5, 10 and 25mL round bottomflasks, one hold on the top for a standard thermometer.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)