Dimensions: 6 1/8"L x 3 1/8"W x 1 3/8"H. Hole Diam.: 0.469" (12mm) and Hole Depth: 1.25"
¥83,200
Check Cart for Availability
おすすめの製品
特徴
for 2.0 mL cryogenic tubes, 32-wells
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech CHAM-3200
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
各冷却チャンバーは、挿入されたチューブを囲む固体アルミニウムブロックで、高温または低温の持続を保証します。
アプリケーション
Aluminum heating/cooling block has been used in the harvest of biomass and preparation of cell extracts from Desulfurellaceae.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ