Merck
Z743497
アルミ製加熱冷却ブロック
mini, for 1.5-2.0 mL tubes, 30 holes
別名:
dry block, tube cooling block, tube heating block
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥36,700
¥36,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥36,700
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NB.77
¥36,700
Check Cart for Availability
特徴
mini, for 1.5-2.0 mL tubes, 30 holes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech CHAM-3030
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
各冷却チャンバーは、挿入されたチューブを囲む固体アルミニウムブロックで、高温または低温の持続を保証します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
質問
1–2/2 質問  
  1. dimensions?
    1 回答
    1. The dimensions of this product are as follow:
      Hole Depth: 35.10 mm
      Hole Diameter : 10.70 mm
      Length : 119.4 mm
      Width: 102 mm
      Height: 37.6 mm
      役に立ちましたか?
  2. Was sind die Masse dieses Blocks? Hoehe, Breite, Tiefe, Durchmesser der Ausbohrung? etc
    1 回答
    1. This is a product of Diversified Biotech. The manufacturer states this item is suitable for use with 1.5 - 2.0 ml tubes. There are 30 holes per chamber. The hole depth is not reported. The chamber dimensions are as follows:
      Length - 4 11/16 inches
      Height - 1 1/2 inches
      Width - 4 inches