Merck
Z568546
Sigma-Aldrich
Aldrich®ドライアイストラップ
with SafetyBarb® tubing connectors, joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥77,300
¥77,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥77,300
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
¥77,300
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS24/40
直径× L
90 mm × 250 mm
リザーバー径
50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)