Merck
Z742523
Block for digital dry bath and MyBlock
Holds 5 x 50 mL tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥24,330
¥24,330
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥24,330
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NB.22
¥24,330
Check Cart for Availability
特徴
Holds 5 x 50 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific BSW50
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For use with Benchmark Digital Dry Bath
  • Material: high grade aluminum
  • Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
法的情報
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. for 50 ml dry bath what is the length and width?
    1 回答
    1. The dimensions for this product are 3.75 in.(L) x 3 in.(W) x 3.25 in.(H). Please see the product image below
      役に立ちましたか?
  2. Which model of the digital dry block is this compatible? What are the dimensions
    1 回答
    1. The Digital Dry Bath and myBlock products will accommodate the Z742523 block. Please see the links below to review:
      Digital Dry Bath
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/substance/digitaldrybath1234598765
      myBlock
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/substance/myblockldigitalsinglechamberdrybath1234598765