Merck
Z675644
Stuartヒーティングマントル
250 mL flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102406
NACRES:
NB.76
AC/DC入力
240 V
物質
aluminum
特徴
CE compliant
メーカー/製品名
Stuart HM250C
パラメーター
0-450 °C temp. range
直径× H
205 mm × 185 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
丸底フラスコ用の経済的な価格のヒーティングマントルの適用範囲は 50mL~ 2Lです。マントル内の断熱効果が高いため、想定外の温度になることはほとんどありません。プラスチックケースは頑丈で、軽く、耐火性です。最高450°Cまで温度調節可能です。マントルには安全のためアースがついています。
  • 安定な土台をもつ耐火性ケース
  • 想定外の温度になることはほとんどありません。
  • フラスコ破損時の備えとしてのアース。
  • 最高使用温度:450°C
法的情報
Stuart is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.