Merck
SYNH200001
Synthware aluminum heat transfer block for mini vials
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥9,887
¥9,887
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥9,887
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NB.51
¥9,887
Check Cart for Availability
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
H200001
Kemtech H200001
詳細
Synthware aluminum heat transfer block is used in place of a glass sand bath in microscale experiments. It has holes to hold 3.0 mL and 5.0 mL heavy-wall reaction vials, as well as four Craig crystallization tubes, with one holder on the top for a standard thermometer.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)