Merck
L010100
Sigma-Aldrich
アセトニトリル
別名:
ACN, エチルニトリル, シアノメタン, シアン化メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1400 L
¥3,450,000
¥3,450,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1400 L
¥3,450,000
About This Item
化学式:
CH3CN
CAS番号:
分子量:
41.05
Beilstein:
741857
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.03
bp:
81-82 °C (lit.)
¥3,450,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
1.41 (vs air)
品質水準
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
タイプ
for DNA synthesis
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
973 °F
expl. lim.
16 %
保管条件
dry at room temperature
不純物
≤10 ppm water content (Karl Fischer)
clear
屈折率
n/D 1.342-1.346
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
溶解性
water: soluble (completely)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
Wash solution, containing anhydrous acetonitrile (water content <10 ppm), is used as the overall wash solvent following each step in the synthesis cycle.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L010100-4L:
L010400-C01-04:
L0114000-01:
L0120000-C02-01:
L010200-04:
L010100-4X4L:
L010100-4X2L:
L010100-2L:
L010100-1400L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Russell J Chedgy et al.
Phytochemistry, 113, 149-159 (2015-01-07)
Salicinoids are phenolic glycosides (PGs) characteristic of the Salicaceae and are known defenses against insect herbivory. Common examples are salicin, salicortin, tremuloidin, and tremulacin, which accumulate to high concentrations in the leaves and bark of willows and poplars. Although their
B Girit et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 71(12), 1859-1868 (2015-06-13)
Bisphenol A (BPA) is an industrial pollutant considered as one of the major endocrine-disrupting chemicals found in natural waters. In the present study, the use of a commercial, air-stable, zero-valent iron (ZVI) powder, consisting of Fe0 surface stabilized nanoparticles was
Takashi Fujii et al.
Nature protocols, 10(9), 1445-1456 (2015-08-28)
Live single-cell mass spectrometry (live MS) provides a mass spectrum that shows thousands of metabolite peaks from a single live plant cell within minutes. By using an optical microscope, a cell is chosen for analysis and a metal-coated nanospray microcapillary
C Nagelreiter et al.
International journal of pharmaceutics, 491(1-2), 162-169 (2015-06-29)
The tape stripping method is a very important tool for dermopharmacokinetic experiments in vitro and the accurate measurement of the removed corneocytes is key for a reliable calculation of a drug's skin penetration behavior. Therefore, various methods to quantify the