GF10697362
別名:
ES301900
1 of 10
GF22343262
Polyethylene Terephthalate
USP
1546900
ポリエチレンテレフタラート
1546922
Polyethylene terephthalate G
Sigma-Aldrich
81388
ポリ塩化ビニル
GF14511215
ポリエチレンテレフタレート
190942
Poly(1,4-butylene terephthalate)
434272
ポリエチレン
LB1
ラテックスビーズ、ポリスチレン
Z720178
Hettich® 遠心分離機ローター
414093
Poly(vinyl alcohol-co-ethylene)
film
Goodfellow 106-973-62
100 mm
0.036 mm
Electronic Materials
Specialty & Smart Polymers
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.