安全性情報
GF14511215
ポリエチレンテレフタレート
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 2 mm, size 300 × 300 mm, clear clear
別名:
ES303021
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥34,500
¥34,500
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥34,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥34,500
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 145-112-15
サイズ
300 × 300 mm
厚さ
2 mm
clear clear
詳細
最新のSDS情報はこちら:www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF14511215-5EA:
GF14511215-2EA:
GF14511215-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)