Merck
414093
Sigma-Aldrich
ポリ(ビニルアルコール-co-エチレン)
ethylene 32 mol %
別名:
PVA-co-PE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH2CH2)x[CH2CH(OH)]y
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
pellets
melt index
3.8 g/10 min (210°C)
組成
ethylene, 32 mol %
硬度
100 (Rockwell M, ASTM D 785)
不純物
<0.7% polymerized vinyl acetate
転移温度
Tm 183 °C (DSC peak)
Tg 69 °C
溶解性
DMSO, water/n-propanol (1:1), and phenol: soluble
密度
1.19 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C=C.OC=C
InChI
1S/C2H4O.C2H4/c1-2-3;1-2/h2-3H,1H2;1-2H2
InChI Key
UFRKOOWSQGXVKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリ(ビニルアルコール-co-エチレン)(PVA-co-PE)は、親水性の生体適合性ポリマーであり、非毒性です。引っ張り強さが高く、フィルム形成能が良好であるため、食品包装分野で有用な材料です。
アプリケーション
PVA-co-PEは、ろ過、バイオセンサー、食品センサーなどさまざまな用途で膜として使用できます。また、エネルギー車およびリチウムイオン電池のセパレーターとしての用途が考えられるナノ多孔膜として使用できます。
その他情報
最高作業温度は240°Cです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
414093-100G:
414093-BULK:
414093-VAR:
414093-500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A novel hierarchically structured and highly hydrophilic poly (vinyl alcohol-co-ethylene)/poly (ethylene terephthalate) nanoporous membrane for lithium-ion battery separator
Xia M, et al.
Journal of Power Sources, 266(7), 29-35 (2014)
Noncrystalline nickel phosphide decorated poly (vinyl alcohol-co-ethylene) nanofibrous membrane for catalytic hydrogenation of p-nitrophenol
Liu K, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 196(7), 223-231 (2016)
High performance filtration nanofibrous membranes based on hydrophilic poly (vinyl alcohol-co-ethylene) copolymer
Li M, et al.
Desalination, 329, 50-56 (2013)
C-Y Huang et al.
IET nanobiotechnology, 5(4), 126-131 (2011-12-14)
Neopterin is a catabolic product of guanosine triphosphate, a purine nucleotide. Measuring neopterin concentrations in biological fluids such as urine provides information about cellular immune activation in humans under control of T helper cells. A high neopterin concentration in bodily
Virginia Muriel-Galet et al.
International journal of food microbiology, 157(2), 239-244 (2012-05-30)
The aim of this work was to develop antimicrobial films for active packaging applications containing the natural antimicrobial compound LAE (lauramide arginine ethyl ester) in EVOH copolymers with different mol % ethylene contents (i.e. EVOH-29 and EVOH-44). EVOH-29 and EVOH-44