Merck
190942
Sigma-Aldrich
Poly(1,4-butylene terephthalate)
average Mv ~38,000, pellets
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥36,100
¥36,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥36,100
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥36,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
pellets
品質水準
分子量
average Mv ~38,000
転移温度
Tm 227 °C
Tg 66 °C
密度
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCCCO.OC(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H10O4.C4H10O2/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2;5-3-1-2-4-6/h3-6H,1-2H3;5-6H,1-4H2
InChI Key
DHQLHXKTPYFDCS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Molded into auto parts, electrical components and domestic appliance assemblies.
特徴および利点
Chemical resistance similar to PET. Low water absorption giving improved dimensional stability and electrical insulating properties.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
190942-250G:
190942-5G:
190942-VAR:
190942-BULK:
190942-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Denisse Esther Mallaupoma Camarena et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(12) (2020-12-20)
The development of products for topical applications requires analyses of their skin effects before they are destined for the market. At present, the ban on animal use in several tests makes the search for in vitro models (such as artificial
Masaki Watanabe et al.
Polymers, 12(1) (2020-01-16)
The purpose of this study was to evaluate the physical and chemical properties of engineering plastics processed using supercritical CO2. First, we prepared disk-shaped test pieces via a general molding process, which were plasticized using supercritical CO2 at temperatures lower