Merck
81388
Sigma-Aldrich
ポリ塩化ビニル
low molecular weight
別名:
PVC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥8,890
1 KG
¥18,700
¥8,890
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥8,890
1 KG
¥18,700
About This Item
化学式:
(CH2CHCl)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥8,890
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
詳細
K-value 55 - 57
品質水準
フォーム
powder
分子量
~48000
密度
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
InChI Key
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(塩化ビニル)(PVC)は、優れた物理的特性を有する熱可塑性材料として市販されています。PVCは、水精製、人工筋肉構造体などのさまざまな用途に使用できます。[1][2][3][4][5]
アプリケーション
  • PVC の環境安定性: シッフ′塩基で修飾したポリ塩化ビニルの環境安定性に関する研究。紫外線に対する耐性を強調(Ahmed et al., 2021)。
  • PVC ナノファイバーの機械的特性: エレクトロスピニング法による酢酸セルロースおよび PVC ナノファイバーマットの形状と機械的特性に対するポリマー濃度の影響に関する研究(Tarus et al., 2016)。
  • PVC の光安定化: PVC の寿命と材料安定性を高めるための、光安定化の継続的な進歩に関する洞察を紹介しています(Yousif & Hasan, 2015)。
  • PVC と Mn2+ ドープフィルム: 純粋および Mn2+ 添加 PVC フィルムの構造、熱、光学特性を調査し、材料の強化を模索しています(Kayyarapu et al., 2016)。
  • PVC 可塑剤の移行: PVC 材料からの可塑剤の移行を同定する方法を検討し、耐久性と材料の安全性への影響について考察しています(Chen et al., 2022)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
81388-1KG:
81388-VAR:
81388-250G:
81388-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Towards electroactive gel artificial muscle structures
Electroactive Polymer Actuators and Devices (EAPAD) XX, 10594(1-2), 1059408-1059408 (2018)
Poly (vinyl chloride)(PVC) hollow fiber ultrafiltration membranes prepared from PVC/additives/solvent
Xu J and Xu Z
Journal of Membrane Science , 208(1-2), 203-212 (2002)
Effect of hydrophobicity of polymer materials used for water purification membranes on biofilm formation dynamics
Saeki D, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 506(3), 622-628 (2016)
Preparation of Ultralow Molecular Weight Poly (vinyl chloride) with Submicrometer Particles via Precipitation Polymerization
Cui P, et al.
Chinese Journal of Polymer Science, 24(3), 1-8 (2005)
Separation and analysis of low molecular weight plasticizers in poly (vinyl chloride) tubes
Wang Q and Storm BK
Polymer Testing, 24(3), 290-300 (2005)
質問
1–4/4 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Are there any additives added or is it pure PVC?
    1 回答
    1. This product does not contain any plasticizers, stabilizers, or other additives.
      役に立ちましたか?
  4. Could we know the grain size of PVC having CAS Number: 9002-86-2 MDL number: MFCD00084459
    1 回答
    1. Unfortunately, the particle size for this product is not determined.