GF22343262
別名:
ES301912
1 of 10
Sigma-Aldrich
430102
ポリスチレン
182427
428116
ポリプロピレン
441147
434272
ポリエチレン
USP
1546900
ポリエチレンテレフタラート
428043
GF14511215
ポリエチレンテレフタレート
GF69468205
Polyamide - Nylon 6
ERMEC591
ポリプロピレン (PP)
film
Goodfellow 223-432-62
150 × 150 mm
0.012 mm
Electronic Materials
Specialty & Smart Polymers
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.