Merck
E6200
Sigma-Aldrich
(エトキシメチレン)マロノニトリル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥4,950
100 G
¥10,700
¥4,950
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥4,950
100 G
¥10,700
About This Item
化学式:
C2H5OCH=C(CN)2
CAS番号:
分子量:
122.12
Beilstein:
1634241
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,950
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
bp
160 °C/12 mmHg (lit.)
mp
64-66 °C (lit.)
SMILES記法
CCO\C=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C6H6N2O/c1-2-9-5-6(3-7)4-8/h5H,2H2,1H3
InChI Key
OEICGMPRFOJHKO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
注意
この製品は強力な増感剤であることが知られています。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
E6200-BULK:
E6200-25G:4548173195681
E6200-100G:4548173195674
E6200-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eszter Szennyes et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-12)
Despite the substantial interest in C-glycosyl heterocycles as mimetics of biologically active native glycans, the appearance of C-glycopyranosyl derivatives of six-membered heterocycles, both in synthetic and biological contexts, is rather scarce. As part of our ongoing research program aimed at