安全性情報
8.06189
Sigma-Aldrich
Malononitrile
for synthesis
別名:
Malononitrile, Malonodinitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H2N2
CAS番号:
分子量:
66.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352117
EC Index Number:
203-703-2
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
1 hPa ( 50 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
365 °C
有効性
350 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
220 °C/1013 hPa
mp
32-34 °C
転移温度
flash point 112 °C
溶解性
133 g/L
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N#CCC#N
InChI
1S/C3H2N2/c4-2-1-3-5/h1H2
InChI Key
CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 30 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
指定可燃物
可燃性固体類