Merck
262099
Sigma-Aldrich
オキシ塩化リン(V)
99.999%
別名:
ホスホリルクロリド, 塩化酸化リン(V)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
POCl3
CAS番号:
分子量:
153.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
99.999%
bp:
105.8 °C (lit.)
蒸気圧:
104 mmHg ( 50 °C)
28 mmHg ( 20 °C)
蒸気密度
5.3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
104 mmHg ( 50 °C)
28 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.999%
フォーム
liquid
pH
1 (20 °C)
bp
105.8 °C (lit.)
mp
1.25 °C (lit.)
密度
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine oxide
SMILES記法
ClP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
InChI Key
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
オキシ塩化リン(V)は、以下の用途に使用できます:
  • 有機合成における脱水剤。
  • ビシュラー−ナピエラルスキー環化反応による置換アリールアミドの環化における試薬。
  • p型シリコン太陽電池の処理におけるリン拡散の前駆体。
また、ヴィルスマイヤー-ハック反応に用いて芳香族アルデヒドを合成することもできます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
補足的ハザード
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
262099-10G:4548173126449
262099-VAR:
262099-50G:4548173126456
262099-100G:4548173126432
262099-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Asymmetric transfer hydrogenation of imines catalyzed by a Noyori-type Ru (II) complex-a parametric study
Pechavcek J, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 24(4), 233-239 (2013)
Optimization of phosphorus emitter formation from POCl 3 diffusion for p-type silicon solar cells processing
Ghembaza H, et al.
Silicon, 10(2), 377-386 (2018)
Isocyanide 2.0
Patil P, et al.
Green Chemistry, 22(20), 6902-6911 (2020)
Rapid one-pot radiosynthesis of [carbonyl-. sup. 11C] formamides from primary amines and [. sup. 11C] CO. sub. 2.
Luzi Federico, et al.
EJNMMI radiopharmacy and chemistry, 5(1), 377-386 (2020)
Changjiang Yu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(31), 7688-7691 (2012-06-26)
Three for one: Pyrrolyldipyrromethenes having different functional groups were efficiently synthesized from POCl(3)-promoted condensations between 5-chloro-2-formylpyrrole or isoindole derivatives and suitable pyrrole or indole fragments through a novel nucleophilic aromatic substitution of the initially formed protonated azafulvene rings.