Merck
774766
Sigma-Aldrich
ジイソプロピルアミドリチウム 溶液
1.0 M in THF/hexanes
別名:
LDA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]2NLi
CAS番号:
分子量:
107.12
Beilstein:
3655042
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
濃度
1.0 M in THF/hexanes
密度
0.719 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Li]N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N.Li/c1-5(2)7-6(3)4;/h5-6H,1-4H3;/q-1;+1
InChI Key
ZCSHNCUQKCANBX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この材料は、THF/ヘキサンの溶液中にあります(それぞれ約1:7の比)
アプリケーション
Ti(OiPr)4とLDAによりケトンから調製されたチタニウム酸エノラートは、効率的なラジカルトリフルオロメチル化を受け、高収率でトリフルオロメチルケトンが得られました。N置換サッカリン類似体を調製するために、アリールスルホニルオキサゾリジノンの指向性オルトリチウム化に使用されます。
包装
使い捨てボトルとして、25 mL Sure/Sealボトルを推奨します。繰り返し穿刺すると、製品の性能が低下しやすくなります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
774766-BULK:
774766-100ML:4548173321073
774766-4X25ML:4548173321097
774766-VAR:
774766-500ML:4548173321080
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 47, 6405-6405 (2006)
Journal of Fluorine Chemistry, 127, 539-539 (2006)
Juan Eugenio Iglesias et al.
NeuroImage, 115, 117-137 (2015-05-06)
Automated analysis of MRI data of the subregions of the hippocampus requires computational atlases built at a higher resolution than those that are typically used in current neuroimaging studies. Here we describe the construction of a statistical atlas of the
Joshua D Schaefferkoetter et al.
Physics in medicine and biology, 60(14), 5543-5556 (2015-07-03)
In the context of investigating the potential of low-dose PET imaging for screening applications, we developed methods to assess small lesion detectability as a function of the number of counts in the scan. We present here our methods and preliminary
Mogens K Boisen et al.
PloS one, 9(10), e109430-e109430 (2014-10-21)
We tested the hypothesis that expression of microRNAs (miRNAs) in cancer tissue can predict effectiveness of bevacizumab added to capecitabine and oxaliplatin (CAPEOX) in patients with metastatic colorectal cancer (mCRC). Patients with mCRC treated with first line CAPEOX and bevacizumab