Merck
187364
Sigma-Aldrich
シアナミド
99%
別名:
カルビミド, 水素化シアナミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCNH2
CAS番号:
分子量:
42.04
Beilstein:
1732569
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
38060506
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
crystals
含みます
stabilizer
bp
83 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
45-46 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 10%, clear to hazy, colorless to faintly yellow
water: soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC#N
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2
InChI Key
XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
シアナミドはアルコール中毒の治療に有効な薬剤です。水溶液中のシアナミドまたはカルシウム塩形態のシアナミドが、農業で肥料として使用されますin vivo肝アルデヒド脱水素酵素の強力な阻害剤です
アプリケーション
シアナミドが、金属酸化物ナノ粒子のナノ結晶金属窒化物への熱変換における窒素源として使用されました。メソポーラス黒鉛C3N4の合成に使用されました
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
187364-1KG:
187364-5G:4548173345987
187364-25G:4548173345994
187364-BULK:
187364-250G:4548173346014
187364-VAR:
187364-100G:4548173346007
文書ライブラリにアクセスする
Inhibition of aldehyde dehydrogenase in brain and liver by cyanamide.
R A Deitrich et al.
Biochemical pharmacology, 25(24), 2733-2737 (1976-12-15)
U H Maier-Greiner et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 88(10), 4260-4264 (1991-05-15)
A protein was purified from crude extracts of the soil fungus Myrothecium verrucaria by gel filtration and hydrophobic chromatography to homogeneity; this protein catalyzed the stoichiometric hydration of the fertilizer cyanamide to urea with high substrate specificity. This cyanamide hydratase
Woong Kwon et al.
Polymers, 12(7) (2020-07-08)
This study investigates the detoxification properties of guanidinylated chitosan against chemical warfare agents and its application to the preparation of military protective clothing. Guanidinylated chitosan was synthesized by chitosan guanidinylation with cyanamide. The detoxification properties of the guanidinylated chitosan were
Thermal transformation of metal oxide nanoparticles into nanocrystalline metal nitrides using cyanamide and urea as nitrogen source.
Buha J, et al.
Chemistry of Materials, 19(14), 3499-3505 (2007)
Anand K Ganesan et al.
PLoS genetics, 4(12), e1000298-e1000298 (2008-12-06)
Melanin protects the skin and eyes from the harmful effects of UV irradiation, protects neural cells from toxic insults, and is required for sound conduction in the inner ear. Aberrant regulation of melanogenesis underlies skin disorders (melasma and vitiligo), neurologic
資料
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
セロトニン(5-ヒドロキシトリプタミン)は、主に次の3つの主要細胞種に存在することがわかっています - i) CNSおよび腸管筋層間神経叢のセロトニン作動性ニューロン、ii) 消化管粘膜の腸クロム親和性細胞、およびiii) 血小板。セロトニンの代謝は、主にミトコンドリア外膜酵素のモノアミンオキシダーゼ(MAO)によって行われ、MAOにはMAO-AとMAO-Bと呼ばれる2種類の分子サブタイプが存在します。