Merck
D77206
Sigma-Aldrich
trans-3-Hexenedinitrile
97%
別名:
trans-1,4-Dicyano-2-butene, Dihydromucononitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCCH2CH=CHCH2CN
CAS番号:
分子量:
106.13
Beilstein:
1720228
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
flakes
mp
75-77 °C (lit.)
SMILES記法
N#CC\C=C\CC#N
InChI
1S/C6H6N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-2H,3-4H2/b2-1+
InChI Key
BSVZXPLUMFUWHW-OWOJBTEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
D77206-BULK:
D77206-25G:4548173194813
D77206-VAR:
D77206-5G:4548173194820
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)