Merck
D78008
Sigma-Aldrich
1,6-ジシアノヘキサン
98%
別名:
Suberonitrile, Hexamethylene dicyanide, Octanedinitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥9,600
¥9,600
単価¥12,400割引23%
出荷予定日2025年4月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥9,600
About This Item
化学式:
NC(CH2)6CN
CAS番号:
分子量:
136.19
Beilstein:
1744365
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,600
単価¥12,400割引23%
出荷予定日2025年4月01日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
185 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−3.5 °C (lit.)
密度
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N#CCCCCCCC#N
InChI
1S/C8H12N2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-6H2
InChI Key
BTNXBLUGMAMSSH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
221.0 °F - closed cup
引火点(℃)
105 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D78008-100ML:4548173194837
D78008-10L:
D78008-VAR:
D78008-25G:
D78008-BULK:
D78008-25ML:4548173194844
D78008-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)