アッセイ
≥99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
>165 °C/25 mmHg (lit.)
mp
12-15 °C (lit.)
密度
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=S1(=O)CCCCO1
InChI
1S/C4H8O3S/c5-8(6)4-2-1-3-7-8/h1-4H2
InChI Key
MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
また、4-(スクシンアミド)-1-ブタンスルホン酸、ポリ(4-ビニルピリジニウムブタンスルホン酸)硫酸水素塩などのブレンステッド酸触媒の調製に使用できます。このような触媒は、1-アミドアルキル-2-ナフトール、置換キノリン、およびピラノ[4,3-b]ピラン誘導体の合成を促進します。
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
309.2 °F
引火点(℃)
154 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B85501-100G:
B85501-VAR:
B85501-500G:
B85501-5G:
B85501-25G:
B85501-BULK:
試験成績書(COA)