Merck
704709
Sigma-Aldrich
p-テルフェニル-4,4″-ジチオール
95%
別名:
1,4-ビス(4-メルカプトフェニル)ベンゼン, TPDT
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥35,700
¥35,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥35,700
About This Item
化学式:
HSC6H4C6H4C6H4SH
CAS番号:
分子量:
294.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥35,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
294-299 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
Sc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccc(S)cc3
InChI
1S/C18H14S2/c19-17-9-5-15(6-10-17)13-1-2-14(4-3-13)16-7-11-18(20)12-8-16/h1-12,19-20H
InChI Key
HSAKNFPXLQYFIJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
p-テルフェニル-4,4″-ジチオール(TPDT)は、さまざまな表面に自己組織化単分子層(SAM)を形成するアルカンチオールです。表面を官能基化し表面特性を修飾するジチオールリガンドの生成に使用できます。[1][2]
アプリケーション
TPDTは、表面原子を固定化することで金ナノ粒子上にSAMを形成します。この材料は、オプトエレクトロニクスおよび他のエネルギーベースの用途に使用できます。[3][4][5]
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
704709-BULK:
704709-1G:
704709-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Raman Spectroscopy of Biphenyl-4, 4′-dithiol and p-Terphenyl-4, 4″ -dithiol on Gold Surfaces.
Ganbold E and Joo S
Bull. Korean Chem. Soc., 36(3), 887-890 (2015)
Transition metal-free graphene framework based on disulfide bridges as a Li host material.
Yoo YG, et al.
Energy Storage Materials, 14(31), 238-245 (2018)
Roya Afsharipour et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 238, 118427-118427 (2020-05-11)
Molecularly imprinted polymer (MIP) was synthesized through the coprecipitation method on the graphene oxide anchored pencil lead as a substrate for the first time and applied as an efficient sorbent for pseudo stir bar sorptive extraction of nabumetone. The extracted
Photocatalytic activity and fluorescence of gold/zinc oxide nanoparticles formed by dithiol linking.
Unlu I, et al.
Langmuir, 31(31), 8718-8725 (2015)
Synthesis and optical properties of dithiol-linked ZnO/gold nanoparticle composites.
Im J, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 115(21), 10518-10523 (2011)
資料
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
自己組織化単分子層(SAM:self-assembled monolayer)は多様な用途があります。本稿では、金SAM系におけるアルキルチオラートの利点を比較しています。