Merck
D184977
Sigma-Aldrich
2,3-ジメチルキノキサリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10N2
CAS番号:
分子量:
158.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
104-108 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1nc2ccccc2nc1C
InChI
1S/C10H10N2/c1-7-8(2)12-10-6-4-3-5-9(10)11-7/h3-6H,1-2H3
InChI Key
FKHNZQFCDGOQGV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D184977-25G:
D184977-1KG:
D184977-100G:
D184977-BULK:
D184977-5G:
D184977-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)