Merck
P23938
Sigma-Aldrich
o-フェニレンジアミン
flaked, 99.5%
別名:
1,2-ジアミノベンゼン, 1,2-フェニレンジアミン, OPD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8N2
CAS番号:
分子量:
108.14
Beilstein:
606074
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
99.5%
蒸気密度
3.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.01 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99.5%
フォーム
powder
bp
256-258 °C
mp
100-102 °C
SMILES記法
Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
InChI Key
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
o-フェニレンジアミンは、下記の用途で使用することができます:
  • アリールアルデヒドまたはケトンとの縮合により、キノキサリン、ベンズイミダゾールおよび1H-1,5-ベンゾジアゼピンの生成。
  • 塩化トリメチルシリルの存在下でのアルデヒドとの反応による、H2Oを用いた1,2-二置換ベンズイミダゾールのワンポット合成。
  • 末端アルキンとの反応による、銅触媒を用いたアルキン置換キノキサリンの合成。
  • 適切な条件下で三塩化イッテルビウム触媒を用いたさまざまなケトンとの縮合反応による、1,5-ベンゾジアゼピン誘導体の生成。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
276.8 °F - closed cup
引火点(℃)
136 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P23938-100G:4548173205847
P23938-1KG:4548173205861
P23938-15KG:4548173205854
P23938-250G:
P23938-500G:4548173205878
P23938-5G:4548173205885
P23938-BULK:
P23938-VAR:
P23938-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Syntheses of Benzimidazoles, Quinoxalines and 3, 3-Dihydro-1H-1, 5-benzodiazepines Starting from o-Phenylenediamine
Yong Cui, et al.
Chin. J. Chem., 23(5), 589-595 (2005)
Water mediated chemoselective synthesis of 1, 2-disubstituted benzimidazoles using o-phenylenediamine and the extended synthesis of quinoxalines
Wan J, et al.
Green Chemistry, 11(10), 1633-1637 (2009)
Efficient Synthesis of 1, 5-Benzodiazepine Derivatives by Ytterbium Trichloride-Catalyzed Condensation of o-Phenylenediamine and Ketones
Wu J, et al.
Synthetic Communications, 36(4), 457-464 (2006)
Hai-Long Wang et al.
Acta tropica, 137, 58-66 (2014-05-13)
Nasal vaccination is an effective therapeutic regimen for preventing certain infectious diseases. The mucosal immune response is important for resistance to Toxoplasma gondii infection. In this study, we evaluated the immune responses elicited in BALB/c mice by nasal immunisation with
Antonella Cerino et al.
PloS one, 10(4), e0125704-e0125704 (2015-04-30)
We describe the production and characterization of human monoclonal antibodies (mAb) specific for the major hepatitis B virus (HBV) S protein. The mAbs, two IgG1κ and one IgG1λ, were secreted by B-cell clones obtained from peripheral blood mononuclear cells (PBMC)