74477
別名:
1,2-ジアミノベンゼン, 1,2-フェニレンジアミン, OPD
1 of 10
Sigma-Aldrich
P23938
o-フェニレンジアミン
694975
P9029
8.14538
1,2-Phenylenediamine
Supelco
1.06007
メタノール
535834
セバシン酸ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジル)
45689
チラム
48519
4-クロロ-3-メチルフェノール
239658
ビスフェノールA
P1526
o-フェニレンジアミン 二塩酸塩
analytical standard
100
3.7 (vs air)
0.01 mmHg ( 25 °C)
HPLC: suitablegas chromatography (GC): suitable
256-258 °C
neat
2-30°C
Nc1ccccc1N
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
標準物質
食品・化粧品成分標準物質
Danger
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
276.8 °F - closed cup
136 °C - closed cup
劇物
第一種指定化学物質
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
74477-VAR: 74477-BULK: 74477-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。