Merck
128465
Sigma-Aldrich
グリオキサール 溶液
40 wt. % in H2O
別名:
エタンジアール, オキサルアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,880
100 G
¥11,400
1 KG
¥14,100
3 KG
¥28,400
22 KG
¥147,000
¥9,880
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,880
100 G
¥11,400
1 KG
¥14,100
3 KG
¥28,400
22 KG
¥147,000
About This Item
化学式:
OHCCHO
CAS番号:
分子量:
58.04
Beilstein:
1732463
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
フォーム:
liquid
¥9,880
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
18 mmHg ( 20 °C)
フォーム
liquid
自己発火温度
545 °F
濃度
40 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.4087
溶解性
water: soluble(lit.)
密度
1.265 g/mL at 25 °C
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)C([H])=O
InChI
1S/C2H2O2/c3-1-2-4/h1-2H
InChI Key
LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本品は水に40重量%のグリオキサールを含む溶液です。グリオキサールは、2つのアルデヒド基を含む線形脂肪族ジアルデヒドです。[1]グリオキサールはグリオキシル酸の合成に関与します。グリオキサールは自然状態で高い反応性を示します。エタノールまたはアセトアルデヒドを硝酸で酸化することで調製できます。布および紙の製造に広く使用されています。[2]
アプリケーション
グリオキサール溶液は、研究でDNA含有ナノ粒子を合成するときに架橋剤として使用されています。[3]この溶液は、高速液体クロマトグラフィーで分離できるペプチドを含むN末端トリプトファンのプレカラム蛍光誘導体化誘導体化において誘導体化試薬として使用されています。[4]また、触媒中のパラジウムの分光測定に使用できるグリオキサールビス(4-フェニル-3-チオセミカルバゾン)溶液の合成にも使用されています。[5]
その他情報
グリオキサールのこの型は、3モルのグリオキサールと2モルの水から成り、比較的安定な構造です。
注意
保存時に沈殿することがあります。50~60℃で再溶解します。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
128465-1KG:
128465-5G:
128465-22KG:
128465-50KG:
128465-VAR:
128465-BULK:
128465-3KG:
128465-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 312-312 (1994)
Spectrophotometric determination of palladium in catalysts with glyoxal bis (4-phenyl-3-thiosemicarbazone)
Asuero A, et al.
Analyst, 111(7), 747-755 (1986)
Jing Xu et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (59)(59), e3612-e3612 (2012-01-11)
More than 32,000 patients are diagnosed with pancreatic cancer in the United States per year and the disease is associated with very high mortality (1). Urgent need exists to develop novel clinically-translatable therapeutic strategies that can improve on the dismal
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 465-465 (1994)
"High-performance liquid chromatography of N-terminal tryptophan-containing peptides with precolumn fluorescence derivatization with glyoxal"
Kai M, et al.
Journal of Chromatography A, 653(2), 235-240 (1993)
質問
1–7/7 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. What are the storage conditions of the 100G package size supplied in a single 125 mL bottle?
    1 回答
    1. This product may be stored at room temperature. Note that any precipitates that may appear upon long term storage may be dissolved by warming the material to 50-60 °C.
      役に立ちましたか?
  4. Would the Glyoxal in this solution be stable if added to an Ethanol water mixture (50-75%) and stored for a prolonged period of time?
    1 回答
    1. Stability/shelf life information for Product 128465 dissolved in ethanol is unavailable.
      役に立ちましたか?
  5. Hello, for the Glyoxal solution 40% (128465) it is described "This form of glyoxal is composed of 3 moles of glyoxal and 2 moles of water..." What does it mean? If glyoxal solution is 40% the molar ratio glyoxal:water should be 1:5. Best regards Maja
    1 回答
    1. Product 128465 concentration is ~40% wt % in H2O which is 40 g of solid divided by 100 g of water and ~8.8 M (Moles/L). Please be mindful that the moles represent a different unit of measurement than weight percent and molarity and their ratios will vary as moles do not represent the concentration of the solution. A mole is defined as the amount of a substance that contains exactly 6.0221023 elementary entities of the given substance. 2 moles of water molecules are needed to stabilize 3 moles of glyoxal molecules as pure glyoxal is not commonly encountered since solid glyoxal around room temperature is a yellow liquid that gives off a green vapor. Commercially, it is usually handled as a 40% aqueous solution (density near 1.24 g/mL).
      役に立ちましたか?
  6. Hello, Is there a straightforward way to get this solution of glyoxal into the gas phase so that it can be introduced into an atmospheric simulation chamber for the purpose of testing developmental gas sensing systems? Kind regards, Eibhlín
    1 回答
    1. Information regarding the vapor pressure of the glyoxal cannot be provided. The conditions required for volatilization are unknown. It may be possible to begin by making an aerosol, using a bottle-type sprayer, see Product Z126306-1SET for example:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z126306
      To further discuss, we kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice and click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our Technical Service team can reach out to you to assist further. Thank you.
      役に立ちましたか?
  7. Hi! We want to buy 100g, but we were wondering if all the volume comes togheter in a big vial, or is it individual vials? thanks!
    1 回答
    1. The 100G package size is supplied in a single 125 mL bottle.