Merck
CDS022971
Sigma-Aldrich
ラパチニブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥25,200
¥25,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥25,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H26ClFN4O4S
CAS番号:
分子量:
581.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥25,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
AldrichCPR
フォーム
solid
SMILES記法
CS(=O)(CCNCC1=CC=C(C2=CC=C3N=CN=C(C3=C2)NC4=CC=C(C(Cl)=C4)OCC5=CC=CC(F)=C5)O1)=O
InChI
1S/C29H26ClFN4O4S/c1-40(36,37)12-11-32-16-23-7-10-27(39-23)20-5-8-26-24(14-20)29(34-18-33-26)35-22-6-9-28(25(30)15-22)38-17-19-3-2-4-21(31)13-19/h2-10,13-15,18,32H,11-12,16-17H2,1H3,(H,33,34,35)
InChI Key
BCFGMOOMADDAQU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ラパチニブは、上皮成長因子受容体であるErbB1とErbB-2の両方を標的とするチロシンキナーゼ阻害剤です。トラスツズマブとの併用により、乳がんにおける補完的な作用機序と相乗的な抗腫瘍活性を示すことが報告されています。[1][2]
その他情報
Sigma-Aldrichでは、珍しい化合物の収集の一環として早期発見研究者に本製品をご提供しております。Sigma-Aldrichでは本製品の分析データを収集しておりません。製品の同一性や純度の確認は購入者の責任となります。返品・交換や返金はできません。
Sigma-Aldrichの標準売買条件またはSigma-Aldrichと購入者との間の契約に含まれるいかなる反対の規定にもかかわらず、Sigma-Aldrichは本製品を現状有姿で販売し、法律、取引の過程、履行の過程、取引慣習等に基づくか否かにかかわらず、(A)商品性の保証、(B)特定目的への適合性の保証、または(C)第三者の知的所有権の侵害がないことの保証を含め、本製品に関しては一切の表明も保証も行いません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Lact.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS022971-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
Aleksandra Simiczyjew et al.
Cancers, 10(9) (2018-09-20)
Triple-negative breast cancer (TNBC) is the most challenging subtype to treat due to the lack of estrogen receptor, progesterone receptor, and HER2 expression, which excludes the usage of directed targeted therapy against them. Promising therapeutic targets are the hepatocyte growth
Daniel S W Tan et al.
Nature medicine, 23(10), 1167-1175 (2017-09-19)
Targeting EGFR is a validated approach in the treatment of squamous-cell cancers (SCCs), although there are no established biomarkers for predicting response. We have identified a synonymous mutation in EGFR, c.2361G>A (encoding p.Gln787Gln), in two patients with head and neck
Pengfei Ma et al.
Nature communications, 8(1), 823-823 (2017-10-12)
Recent genomic analyses have revealed substantial tumor heterogeneity across various cancers. However, it remains unclear whether and how genomic heterogeneity is constrained during tumor evolution. Here, we sequence a unique cohort of multiple synchronous lung cancers (MSLCs) to determine the
Melinda Halasz et al.
Science signaling, 9(455), ra114-ra114 (2016-11-24)
Signal transduction networks are often rewired in cancer cells. Identifying these alterations will enable more effective cancer treatment. We developed a computational framework that can identify, reconstruct, and mechanistically model these rewired networks from noisy and incomplete perturbation response data
Lapatinib with trastuzumab for HER2-positive early breast cancer (NeoALTTO): a randomised, open-label, multicentre, phase 3 trial
Baselga J, et al.
The Lancet, 379(9816), 633-640 (2012)