Merck
CDS019920
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,700
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H2ClF5O
CAS番号:
分子量:
184.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
SMILES記法
FC(F)OC(F)(F)C(F)Cl
InChI
1S/C3H2ClF5O/c4-1(5)3(8,9)10-2(6)7/h1-2H
InChI Key
JPGQOUSTVILISH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CDS019920-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qingdong Shao et al.
Neurochemical research, 40(4), 733-739 (2015-01-27)
Previous evidence has shown that the glial cells can be activated by peripheral nerve injury and release both pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines, which play crucial roles in the establishment and maintenance of neuropathic pain. The present study examined the roles