Merck
1303501
USP
2-ブロモ-2-クロロ-1,1,1-トリフルオロエタン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ハロタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH(Cl)CF3
CAS番号:
分子量:
197.38
Beilstein:
1736947
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気圧
4.5 psi ( 20 °C)
APIファミリー
halothane
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.369 (lit.)
bp
50.2 °C (lit.)
密度
1.872 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(Cl)Br
InChI
1S/C2HBrClF3/c3-1(4)2(5,6)7/h1H
InChI Key
BCQZXOMGPXTTIC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Halothane USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
生物化学的/生理学的作用
2-ブロモ-2-クロロ-1,1,1-トリフルオロエタンは、吸入麻酔薬です。麻酔とは無関係であると考えられている作用において、ハロタンは、脳組織において5-ヒドロキシトリプトアミンの合成を阻害しますが、これはトリプトファンヒドロキシラーゼの段階であると考えられています。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1303501-1ML:
試験成績書(COA)