Merck
C58606
Sigma-Aldrich
5-クロロ-2-ニトロアニソール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(NO2)OCH3
CAS番号:
分子量:
187.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
70-72 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c1-12-7-4-5(8)2-3-6(7)9(10)11/h2-4H,1H3
InChI Key
ABEUJUYEUCCZQF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C58606-25G:
C58606-10G:
C58606-VAR:
C58606-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)