Merck
Z740085
ブランド®ピペットチップ
volume 0.5-5 mL, bulk
別名:
BRAND tips, micropipette tips, pipette tips, tips
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 EA
¥10,300
¥10,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
200 EA
¥10,300
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
¥10,300
Check Cart for Availability
物質
colorless
colorless polypropylene tip
polypropylene
無菌性
non-sterile; autoclaved
特徴
bulk
包装
pack of 200 ea (1 bag of 200)
メーカー/製品名
BRAND 702595
最大容量
5 mL
容量
0.5-5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
BRAND社製のピペットチップとフィルターチップは、正確で要求の厳しい分析に確実な品質をもたらします。原材料にDiHEMDAおよびOleamidは含まれません。チップは、BRAND社において監視されたクリーンルーム条件下で製造され、自動包装されます。剥離剤や離型剤は不使用。BRANDでは、容量0.1 μlから10 mlまでのピペットチップ、容量0.1 μlから1250 μlまでのフィルターチップを提供しています。これらのチップは、BRAND社製ピペットおよび他社製の多くのピペットで検査済みです。詳細については、製品選択ガイドをご覧ください。
アプリケーション
ピペット操作
特徴および利点
  • 認証済みライフサイエンス品質:未加工原料使用。 制御された室内条件下での製造、集約的工程内管理、 目視検査、バッチ管理、最終製品検査、 実証済みの機能性
  • Transferpette® マイクロピペットをはじめとするさまざまなピペットに 完全フィット。
  • あらゆる要件を満たすチップシステム。
  • BRANDピペットチップとフィルターチップ、および対応するTipBoxesは、 DIN EN 285に準拠した121 °C(2 bar)でのオートクレーブ可能。
その他情報
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)