Merck
403857
Sigma-Aldrich
三臭化ホウ素 溶液
1.0 M in heptane
別名:
トリブロモホウ素
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥19,700
¥19,700
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥19,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BBr3
CAS番号:
分子量:
250.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
¥19,700
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
濃度
1.0 M in heptane
bp
~90 °C
密度
0.869 g/mL at 25 °C
SMILES記法
BrB(Br)Br
InChI
1S/BBr3/c2-1(3)4
InChI Key
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
反応剤として以下の調製に用います:
  • 医薬中間体6-ニトロ-L-DOPA
  • 立体保護されたカルバゾイルボラン部分を持つ発光性ポリスチレン誘導体
  • Wurtz型還元的カップリング反応を経由する高品質ホウ素ドープ型グラフェン
  • 向上したエピトープ密度を持つ(+)-メタンフェタミン共役ワクチンの合成に用いるメルカプト-(+)-メタンフェタミンハプテン類
  • マイクロメートルサイズの有機分子-DNAハイブリッド構造体
  • 求電子的芳香族ボリル化反応を経由するボラン錯体
  • 5-HT2C レセプターアゴニスト
  • アルツハイマー病の治療に用いるβ-セクレターゼ(BACE1)インヒビターである、第三級アミノ基を持つビフェニル誘導体
  • 近赤外領域での強蛍光発光性p-拡張型ホウ素アザジピロメテン部分ユニット
  • メトキシ置換N-フェネチルイミドの分子内環化を経由するテトラヒドロイソキノリン誘導体
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
403857-100ML:4548173955049
403857-VAR:
403857-800ML:4548173955056
403857-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hui Wang et al.
European journal of medicinal chemistry, 88, 66-73 (2014-09-14)
The pharmacokinetics (PK) and pharmacodynamics (PD) of PT119, a potent Staphylococcus aureus enoyl-ACP reductase (saFabI) inhibitor with a Ki value of 0.01 nM and a residence time of 750 min on the enzyme target, has been evaluated in mice. PT119
Andrey S Mereshchenko et al.
Nature chemistry, 7(7), 562-568 (2015-06-24)
'Roaming' is a new and unusual class of reaction mechanism that has recently been discovered in unimolecular dissociation reactions of isolated molecules in the gas phase. It is characterized by frustrated bond cleavage, after which the two incipient fragments 'roam'
Doriane Lorendeau et al.
Biochemical pharmacology, 90(3), 235-245 (2014-05-31)
The multidrug resistance protein 1 (MRP1) is involved in multidrug resistance of cancer cells by mediating drug efflux out of cells, often in co-transport with glutathione (GSH). GSH efflux mediated by MRP1 can be stimulated by verapamil. In cells overexpressing
Albish K Paul et al.
Photochemistry and photobiology, 91(6), 1348-1355 (2015-10-24)
Synthesis, photophysical and metal ion recognition properties of a series of amino acid-linked free-base and Zn-porphyrin derivatives (5-9) are reported. These porphyrin derivatives showed favorable photophysical properties including high molar extinction coefficients (>1 × 10(5) m(-1) cm(-1) for the Soret
Ho-Joong Kim et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(33), 11836-11842 (2015-07-07)
Threefold symmetric rigid-core molecules with an internally grafted poly(ethylene oxide) (PEO) chain were synthesized, and their self-assembled structures were characterized using differential scanning calorimetry, TEM, and 1D and 2D X-ray scatterings in the solid state. The tripod compounds based on