Merck
913863
Sigma-Aldrich
Biotin-AEEA-tyramide
別名:
N-(2-(2-(2-(4-Hydroxyphenethylamino)-2-oxoethoxy)ethoxy)ethyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-2-(2-(2-biotinamidoethoxy)ethoxy)acetamid, Biotin-AEEA-phenol, Biotin-PEG-tyramide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥59,500
¥59,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥59,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H36N4O6S
分子量:
508.63
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
¥59,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
保管温度
−20°C
アプリケーション
Biotin-AEEA-tyramide is a reagent for tyramide signal amplification used in many applications including immunohistochemistry, in situ hybridization, electron microscopy, ELISA, and others. It can be used together with both chromogenic and fluorescence visualization methods and can be added to any other standard IHC protocol, reducing the use of other reagents.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
913863-BULK:
913863-50MG:
913863-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)