Merck
B7639
Sigma-Aldrich
(+)-ビオチンヒドラジド
≥97% (TLC), powder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥21,300
1 G
¥83,000
¥21,300
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥21,300
1 G
¥83,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18N4O2S
CAS番号:
分子量:
258.34
Beilstein:
28347
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.46
¥21,300
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥97% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
DMSO: ≤20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NN)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H18N4O2S/c11-14-8(15)4-2-1-3-7-9-6(5-17-7)12-10(16)13-9/h6-7,9H,1-5,11H2,(H,14,15)(H2,12,13,16)/t6-,7-,9-/m0/s1
InChI Key
KOZWHQPRAOJMBN-ZKWXMUAHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビオチンヒドラジドは、糖たんぱく質をその糖残基と共にビオチン化するために用いるビオチン化試薬です[1]。ビオチンヒドラジドは、ビオチン共役アルギネートの調製に使用できます[2]。また、カルボジイミド架橋を介したPAAcへの共有結合にも使用できます[3]
アプリケーション
(+)-ビオチンヒドラジドは以下の用途に使用されています。
  • アルギン酸塩の修飾[4]
  • 非筋肉組織から得られたミトコンドリアタンパク質の標識に[5]
  • 糖タンパク質染色溶液の構成要素として[6]
  • ムチンの過ヨウ素酸-ビオチン-ヒドラジド(PABH)アッセイに[7]
  • 表面官能基、抗体、レクチン、糖、核酸などの生物学的に活性な分子、または遊離のカルボン酸やケト基を持つ分子を標識するために。
  • ヒドラゾン形成による炭水化物を介した糖タンパク質へのカップリングに
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B7639-25MG:
B7639PROC:
B7639-BULK:
B7639-1G:
B7639-100MG:
B7639-250MG:
B7639-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ajay M Shah et al.
Analytical chemistry, 84(8), 3682-3688 (2012-03-15)
Microfluidic systems for affinity-based cell isolation have emerged as a promising approach for the isolation of specific cells from complex matrices (i.e., circulating tumor cells in whole blood). However, these technologies remain limited by the lack of reliable methods for
Enhanced capture and release of circulating tumor cells using hollow glass microspheres with a nanostructured surface
Dong Z, et al.
Nanoscale, 10(35), 16795-16804 (2018)
E P Diamandis et al.
Clinical chemistry, 37(5), 625-636 (1991-05-01)
The biotin-(strept)avidin system has been used for many years in a variety of different applications. Here we present a general overview of the system, describe its components and advantages, and show how the system is used in various applications, with
Suppressive Effect of the o-Amylase Inhibitor Albumin from Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) on Postprandial Hyperglycaemia
Impact of Bioactive Peptides on Human Health, 157-157 (2016)
Boris Polyak et al.
Biomacromolecules, 5(2), 389-396 (2004-03-09)
Biotin was covalently coupled with alginate in an aqueous-phase reaction by means of carbodiimide-mediated activation chemistry to provide a biotin-alginate conjugate for subsequent use in biosensor applications. The synthetic procedure was optimized with respect to pH of the reaction medium