アッセイ
98%
フォーム
powder
光学活性
[α]25/D +51°, c = 2 in DMF: AcOH (99:1)
mp
163-165 °C (lit.)
溶解性
methanol: 25 mg/mL, clear, colorless to greenish-yellow
官能基
ester
nitro
thioether
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)CCCC[C@@H]2SCC3NC(=O)NC23)cc1
InChI
1S/C16H19N3O5S/c20-14(24-11-7-5-10(6-8-11)19(22)23)4-2-1-3-13-15-12(9-25-13)17-16(21)18-15/h5-8,12-13,15H,1-4,9H2,(H2,17,18,21)/t12-,13-,15-/m0/s1
InChI Key
YUDNXDTXQPYKCA-YDHLFZDLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
861650-BULK:
861650-VAR:
861650-100MG:
861650-100MG-PW:
861650-25MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック