Merck
B2059
Sigma-Aldrich
ビオチンポリエチレンオキシドヨードアセトアミド
別名:
ビオチンPEOヨードアセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥53,900
¥53,900
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥53,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H31IN4O5S
分子量:
542.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥53,900
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
詳細
Sulfhydryl specific, water soluble biotinylation reagent
フォーム
powder
溶解性
H2O: 10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ICC(=O)NCCOCCOCCNC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C18H31IN4O5S/c19-11-16(25)21-6-8-28-10-9-27-7-5-20-15(24)4-2-1-3-14-17-13(12-29-14)22-18(26)23-17/h13-14,17H,1-12H2,(H,20,24)(H,21,25)(H2,22,23,26)
InChI Key
LWGLKVINXNMNJX-UHFFFAOYSA-N
詳細
Biotin polyethyleneoxide (PEO) iodoacetamide is a sulfhydryl (thiol) specific biotinylation reagent.[1]
アプリケーション
  • Incorporates a 12 atom hydrophilic spacer.
  • Typically coupled to sulfhydryl groups at pH 7.5 - 8.5
  • Especially useful for cysteine labeling in many proteomics type applications such as peptide mapping and mass spectrometry.
Biotin Polyethyleneoxide Iodoacetamide has been used as a thiol reactive reagent to demonstrate the presence of free thiols in capsid protein L1 of human papillomavirus 16.[2] It has been used for biotinylation of proteins for ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) competition and pull down experiments.[3][4]
生物化学的/生理学的作用
Biotin polyethyleneoxide (PEO) iodoacetamide group reacts specifically with reduced thiols at pH 7.5 - 8.5. Peptides and small molecules containing thiol groups may also be labeled using this reagent. The biotin PEO iodoacetamide enables tagging of cysteine residues and conjugation to sulfhydryls in proteins making it useful in proteomics, peptide mapping, phosphopeptide analysis, and mass spectrometry.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B2059-50MG:4548173990330
B2059-BULK:
B2059-VAR:
B2059-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Beta-peptides with improved affinity for hDM2 and hDMX.
Harker EA, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17, 2038-2046 (2009)
A thermodynamic model for Nap1-histone interactions.
Andrews AJ, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 283, 32412-32418 (2008)
Eric A Berg et al.
Cold Spring Harbor protocols, 2020(1), pdb-pdb (2020-01-04)
There are several techniques for biotinylating antibodies, from the most basic (using NHS-ester biotin to label primary amines) to more complex experiments (modifying sulfhydryls and carbohydrates). Biotinylation of free sulfhydryls, described here, can be effectively mediated using haloacetyl biotin derivatives.
Thiol-reactive reagents inhibits intracellular trafficking of human papillomavirus type 16 pseudovirions by binding to cysteine residues of major capsid protein L1.
Ishii Y, et al.
Virology Journal, 4, 110-110 (2007)
Barbara Roman et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 144, 87-96 (2020-05-23)
In cardiomyocytes, there is microRNA (miR) in the mitochondria that originates from the nuclear genome and matures in the cytoplasm before translocating into the mitochondria. Overexpression of one such miR, miR-181c, can lead to heart failure by stimulating reactive oxygen
資料
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.
磁気ハイパーサーミアと、化学療法、非侵襲的MRI、および電気化学的バイオセンシングとを併用したがん療法における多機能磁性流体の性能評価を行いました。