Merck
901158
Sigma-Aldrich
2-(2-(2-メトキシエトキシ)エトキシ)エタンアミン
≥95%
別名:
Tri(ethylene glycol) methyl ether amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥62,400
¥62,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥62,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H17NO3
CAS番号:
分子量:
163.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.22
¥62,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
屈折率
n/D 1.441
密度
0.987
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCOCCOCCOC
InChI
1S/C7H17NO3/c1-9-4-5-11-7-6-10-3-2-8/h2-8H2,1H3
InChI Key
OKUWOEKJQRUMBW-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
適用法令
Jan Code
901158-BULK:
901158-5G:
901158-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
生化学やバイオコンジュゲーションの研究に適したクロスリンカーを選ぶのは難しいことです。メルクの選択ガイドは、お客様のアプリケーションに最適なものを見つける役に立ちます。