Merck
QBD10249
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG®4-OH
別名:
11-Amino-3,6,9-trioxaundecanol, 2-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethanol, Polyethylene glycol, T4EGMA, Tetraethylene glycol monoamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥23,000
1000 MG
¥47,660
¥23,000
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥23,000
1000 MG
¥47,660
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H19NO4
CAS番号:
分子量:
193.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
51171641
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,000
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
官能基
amine
hydroxyl
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H19NO4/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h10H,1-9H2
InChI Key
ANOJXMUSDYSKET-UHFFFAOYSA-N
特徴および利点
Amino-dPEG®4-OH reagent contains a terminal primary amine and a terminal hydroxyl (alcohol) group separated by a single molecular weight dPEG® spacer (14.3 Å). The spacers are highly hydrophilic and non-immunogenic. Because each spacer is a discrete, single molecular weight entity, precise spatial control is possible. These products can be used in a variety of applications, including surface modification where the terminal amine is reacted with an activated carboxylic acid and the terminal hydroxyl provides a non-immunogenic, hydrophilic coating over the targeted surface.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD10249-1000MG:
QBD10249-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)